Wichtige Dokumente
600113
L-Arginin-15N4 -hydrochlorid
98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonym(e):
SILAC Aminosäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (Chiral Purity)
97% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
Methode(n)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
226-230 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
Cl[H].[15NH2][C@@H](CCC[15NH]C([15NH2])=[15NH])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i7+1,8+1,9+1,10+1;
InChIKey
KWTQSFXGGICVPE-JYJSWXFRSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?