Merck
606626
Sigma-Aldrich
Toluol-13C7
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
Methylbenzol-13C7
About This Item
Lineare Formel:
13C6H513CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
110 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-93 °C (lit.)
Dichte
0.930 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[13CH3][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChIKey
YXFVVABEGXRONW-BNUYUSEDSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)