Wichtige Dokumente
175927
p-Xylol-d10
99 atom % D
Synonym(e):
1,4-Dimethylbenzol-d10
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
≥98.5%
Form
liquid
Expl.-Gr.
0.34-6.3 % (lit.)
Methode(n)
GC/MS: suitable
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
13 °C (lit.)
Dichte
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D
InChIKey
URLKBWYHVLBVBO-ZGYYUIRESA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Zubehör
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?