Wichtige Dokumente
487074
Toluol-α, α, α-d3
99 atom % D
Synonym(e):
Methyl-d3-benzol
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CD3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.13
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-93 °C (lit.)
Dichte
0.895 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])c1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3
InChIKey
YXFVVABEGXRONW-FIBGUPNXSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?