Merck
434388
Sigma-Aldrich
Toluol-d8
99.6 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
C6D5CD3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.19
Beilstein:
1909300
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Isotopenreinheit
99.6 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Expl.-Gr.
0.34-6.3 % (lit.)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤100 ppm water
Brechungsindex
n20/D 1.494 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-84 °C (lit.)
Dichte
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
InChIKey
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Toluol-d8 ist ein deuteriertes NMR-Lösungsmittel, das für NMR-basierte Forschungs- und Analysezwecke eingesetzt wird. Spin-Gitter-Relaxationszeit (T 1), Viskosität und Dichte wurden über den Bereich von -35 bis 200 °C gemessen. Die temperaturabhängigen chemischen Verschiebungen in den Protonen-NMR-Spektren von α,,β-ungesättigten Ketonen in Toluol-d8 wurden untersucht.
Anwendung
  • Improved Miniaturized Linear Ion Trap Mass Spectrometer: Verwendet Toluol-d₈ in lithographisch gemusterten Platten, um die Auswurfeffizienz und Auflösung der Massenspektrometrie zu verbessern. Dieser Fortschritt in der analytischen Technologie verbessert signifikant den Nachweis komplexer molekularer Strukturen, die für die pharmazeutische und biochemische Forschung entscheidend sind (Tian Y et al., 2018).
  • Structure-function relationships in high-density docosylsilane bonded stationary phases: Verwendung von Toluol-d₈ zur Verdeutlichung der Auswirkungen gängiger Lösungsmittel auf stationäre Phasenstrukturen mittels Raman-Spektroskopie. Diese Forschungsarbeit verbessert das Verständnis chromatographischer Verhaltensweisen und beeinflusst die Entwicklung effektiverer und robusterer chromatographischer Systeme für Umwelt- und materialwissenschaftliche Anwendungen (Liao Z et al., 2008).
  • Characterization of Pore Structure in a Nanoporous Low-dielectric-constant Thin Film: Toluol-d₈ wird in der Neutronen- und Röntgenporosimetrie zur Charakterisierung der porösen Struktur innovativer niedrig-dielektrischer Materialien verwendet. Diese Anwendung ist bei der Entwicklung moderner elektronischer Materialien von entscheidender Bedeutung und fördert die verbesserte Leistung und Miniaturisierung elektronischer Geräte (Hedden RC et al., 2004).
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Solvent Effects in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. IX. 1 A Variable-Temperature Study of α,β-Unsaturated Ketones in Toluene-d8 Solution.
Ronayne J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 88(22), 5288-5292 (1966)
Fourier transform NMR in liquids at high pressure. III. Spin-lattice relaxation in toluene-d8.
Wilbur DJ and Jonas J.
J. Chem. Phys. , 62(7), 2800-2807 (1975)
Freddy H Havaldar et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 58(4), 163-165 (2015-02-19)
A d4 -labeled isotopomer of deferasirox was synthesized as internal standard for use in a LC/mass spectroscopy (MS)/MS method developed for the simultaneous quantitative determination of deferasirox in human serum. d4 -deferasirox was synthesized from d8 -toluene.
Xiaoyong Lu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 19(9), 14292-14303 (2014-09-13)
Gated molecular encapsulations, with baskets of type 1, are postulated to occur by the mechanism in which solvent molecule penetrates the inner space of 1, through one of its apertures, while the residing guest simultaneously departs the cavity. In the
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
Artikel
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.