Merck
151815
Sigma-Aldrich
Benzol-d6
99.6 atom % D
Synonym(e):
Deuteriertes Benzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6D6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.15
Beilstein:
1905426
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.11
Isotopenreinheit
99.6 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Expl.-Gr.
0.34-6.3 % (lit.)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.01% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
6.8 °C (lit.)
Dichte
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChIKey
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Benzol-d6 (C6D6) ist ein deuteriertes Derivat von Benzol. Es ist ein standardreines Lösungsmittel für NMR-Analysen. Sein Soret-Koeffizient S(T) wurde anhand der transienten holographischen Gittermethode gemessen. Sein erstes Resonanz-Raman-Spektrum und seine Infrarotabsorptionsintensitäten (im Bereich von 5000-450cm-1) wurden berichtet. Benzol-d6 ist an der Synthese von isotopisch markierten Proben beteiligt.
Anwendung
Benzol-d6 kann als deuteriertes Lösungsmittel für 1H NMR-Untersuchungen von μ-Methylen-bis(η5-cyclopentadienylcarbonylcobalt), einer brückenbildenden Methylengruppe, eingesetzt werden.
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis and Reactions of a Binuclear Cobalt Bridging Methylene (pCH2) Complex. Conversion to p-CH2 Rh/Co and Rh/Rh Complexes and Methylene Transfer to Ethylene Involving Activation by a Second Metal Complex
Theopold.HK and Bergman.GR
Journal of the American Chemical Society, 103, 2489-2491 (1981)
Resonance Raman scattering of benzene and benzene-d6 with 212.8 nm excitation.
Ziegler LD and Hudson B.
J. Chem. Phys. , 74(2), 982-992 (1981)
Infrared intensities of liquids XXII: Optical and dielectric constants, molar polarizabilities, and integrated intensities of liquid benzene-d6 at 25?C between 5000 and 450 cm-1.
Bertie JE and Keefe CD.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 362(1), 91-108 (1998)
The conformational distribution in diphenylmethane determined by nuclear magnetic resonance spectroscopy of a sample dissolved in a nematic liquid crystalline solvent.
Celebre G, et al.
J. Chem. Phys., 118(14), 6417-6426 (2003)
G Wittko et al.
The Journal of chemical physics, 123(1), 014506-014506 (2005-07-23)
The Soret coefficients S(T) of the liquids acetone, benzene, benzene-d1, 1,3,5-benzene-d3, benzene-d5, benzene-13C6, benzene-d6, n-hexane, toluene, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, isobutylbenzene, and 1,6-dibromohexane have been measured in protonated and perdeuterated cyclohexane by a transient holographic grating technique. It has been found that S(T)
Artikel
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Verwandter Inhalt
Die NMR-Spektroskopie ist eine analytische Methode zur Bestimmung der Molekularstruktur, chemischen Zusammensetzung und Reinheit. In der NMR wird die Energie detektiert, die aufgrund von Kernspinzuständen in Gegenwart eines starken Magnetfeldes absorbiert wird.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.