Merck
605328
Sigma-Aldrich
D-Lactose-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
4-O-β-D-galactopyranosyl-D-glucose-1-13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC11H22O11 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
361.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp (Schmelzpunkt)
219 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[13C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11?,12+/m1/s1/i11+1
InChIKey
GUBGYTABKSRVRQ-OUDYAVHASA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)