Merck
594784
Sigma-Aldrich
2-Naphthylisocyanid
95%
Synonym(e):
2-Isocyanonaphthalene, 2-Naphthalenylisonitrile
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H7N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
95%
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
60-64 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[C-]#[N+]c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7N/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H
InChIKey
ZZKQDMRCHFQQCQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)