Merck
604550
Sigma-Aldrich
Bromcyan-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
Br13CN
Molekulargewicht:
106.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
bp
61-62 °C
mp (Schmelzpunkt)
50-53 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[13C]#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3/i1+1
InChIKey
ATDGTVJJHBUTRL-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)