Merck
602132
Sigma-Aldrich
Xenon-129Xe
70 atom %
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
129Xe
Molekulargewicht:
128.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142001
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
70 atom %
Form
gas
Massenverschiebung
M-3
SMILES String
[129Xe]
InChI
1S/Xe/i1-2
InChIKey
FHNFHKCVQCLJFQ-YPZZEJLDSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)