Wichtige Dokumente
603368
Butan-13C4
99 atom % 13C
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
13CH3(13CH2)213CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChIKey
IJDNQMDRQITEOD-JCDJMFQYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-76.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-60 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)