Wichtige Dokumente
488313
Butan-1,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.11 (vs air)
Dampfdruck
51.6 psi ( 37.7 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
−0.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−138 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH3]CC[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1
InChIKey
IJDNQMDRQITEOD-ZDOIIHCHSA-N
Verpackung
Empfohlene Produkte
Regulierungsbehörde
Schlaucholive
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-76.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-60 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)