Merck
589837
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-methionin-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
L-Methionin-15N, N-Acetylderivat
About This Item
Lineare Formel:
CH3SCH2CH2CH(15NH-COCH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
103-106 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CSCC[C@H]([15NH]C(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1/i8+1
InChIKey
XUYPXLNMDZIRQH-DWNZYCRPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)