Merck
593834
Sigma-Aldrich
5-Aminolevulinsäure-3-13C -hydrochlorid
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
H2NCH2CO13CH2CH2CO2H · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
156 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
Cl.NCC(=O)[13CH2]CC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1;
InChIKey
ZLHFONARZHCSET-YTBWXGASSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)