Wichtige Dokumente
550655
Heptylmagnesiumbromid -Lösung
1.0 M in diethyl ether
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in diethyl ether
bp
35 °C
Dichte
0.841 g/mL at 25 °C
SMILES String
CCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C7H15.BrH.Mg/c1-3-5-7-6-4-2;;/h1,3-7H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
LDKGBIJDNGSVIH-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?