Wichtige Dokumente
546712
Asiatsäure
97%
Synonym(e):
2α,23-Dihydroxyursolsäure, NSC 166063
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
325-330 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES String
C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O5/c1-17-9-12-30(25(34)35)14-13-28(5)19(23(30)18(17)2)7-8-22-26(3)15-20(32)24(33)27(4,16-31)21(26)10-11-29(22,28)6/h7,17-18,20-24,31-33H,8-16H2,1-6H3,(H,34,35)/t17-,18+,20-,21-,22-,23+,24+,26+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChIKey
JXSVIVRDWWRQRT-UYDOISQJSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Anticancer agents
- Glycogen phosphorylase inhibitors
- Hepatoprotectants
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?