Wichtige Dokumente
543578
4-Toluoylacetonitril
97%
Synonym(e):
3-Oxo-3-p-tolylpropionitril
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4C(O)CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
105-108 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
nitrile
SMILES String
Cc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C10H9NO/c1-8-2-4-9(5-3-8)10(12)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
AIECDYDQPCANJK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Toluoylacetonitrile (Tol-4) may be used to synthesize (nitrido)(nitrile-enolato) complex, trans-[Mo(N)(NCCHCOTol-4)(dppe)2], where dppe = Ph2PCH2CH2PPh2.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Reaction Mechanism of the C:N Triple Bond Cleavage of β-Ketonitriles on a Molybdenum (0) Center1
Tanabe Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(8), 1690-1699 (2000)