Wichtige Dokumente
540064
(S)-(+)-3-Chlor-1,2-propandiol
97%, optical purity ee: 97% (GLC)
Synonym(e):
(S)-α-Glycerinchlorhydrin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Reinheit
ee: 97% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.480 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
Dichte
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
hydroxyl
SMILES String
OC[C@H](O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m1/s1
InChIKey
SSZWWUDQMAHNAQ-GSVOUGTGSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?