Wichtige Dokumente
107271
(±)-3-Chlor-1,2-propandiol
98%
Synonym(e):
α-Chlorhydrin, α-Glycerinchlorhydrin, α-Monochlorhydrin, 3-MCPD
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.04 mmHg ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.480 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
Dichte
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
hydroxyl
SMILES String
OCC(O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
InChIKey
SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1
Zielorgane
Kidney, Testes
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?