Merck
530840
Sigma-Aldrich
Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)-trifluormethansulfonat
98%
Synonym(e):
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) triflate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H24F3O3RhS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
159 °C (dec. literature value) (lit.)
SMILES String
[Rh+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.CHF3O3S.Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1/b2*2-1-,8-7-;;
InChIKey
GOPBTCMAUMSOBX-QMDOQEJBSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1