Wichtige Dokumente
52435
cis-1,4-Hexadien
≥99.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Brechungsindex
n20/D 1.415
bp
65-66 °C (lit.)
Dichte
0.707 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
allyl
SMILES String
C\C=C/CC=C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4,6H,1,5H2,2H3/b6-4-
InChIKey
PRBHEGAFLDMLAL-XQRVVYSFSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-50.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-46 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)