Wichtige Dokumente
94950
4-Vinyl-1-cyclohexen
analytical standard
Synonym(e):
4-Ethenyl-1-cyclohexen, NSC 15760
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.76 (vs air)
Dampfdruck
10.2 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Selbstzündungstemp.
517 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
n20/D 1.464
bp
126-127 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−101 °C (lit.)
Dichte
0.831 g/mL at 20 °C
0.831 g/mL at 20 °C
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
petroleum
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=CC1CCC=CC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-4,8H,1,5-7H2
InChIKey
BBDKZWKEPDTENS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)