Wichtige Dokumente
522767
(Aminomethyl)polystyrol
50-100 mesh, extent of labeling: 2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
AM-Polystyrol, Benzylamin polymer gebunden, Poly-(styrol-co--divinylbenzol), aminomethyliert, Poly-(styrol-co-vinylbenzylamin-co-divinylbenzol), Polystyrol vernetzt mit Divinylbenzol, aminomethyliert
About This Item
Empfohlene Produkte
Quervernetzung
1 % cross-linked
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
2.0 mmol/g loading
Partikelgröße
50-100 mesh
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?