Merck
17301
Sigma-Aldrich
(Aminomethyl)polystyrol
400-500 μm, extent of labeling: 1-2 mmol/g amine loading
Synonym(e):
AM-Polystyrol, Benzylamin polymer gebunden, Poly-(styrol-co--divinylbenzol), aminomethyliert, Poly-(styrol-co-vinylbenzylamin-co-divinylbenzol), Polystyrol vernetzt mit Divinylbenzol, aminomethyliert
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
1-2 mmol/g amine loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
Partikelgröße
400-500 μm
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, aldehydes and other electrophiles
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable