Merck
514330
Sigma-Aldrich
Methyllithium -Lösung
3.1 M in diethoxymethane
Synonym(e):
Lithiummethanid, MeLi
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH3Li
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
21.98
Beilstein:
3587162
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Konzentration
3.1 M in diethoxymethane
Dichte
0.846 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li]C
InChI
1S/CH3.Li/h1H3;
InChIKey
DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Methyllithium-Lösung (3,1 M in Diethoxymethan) kann eine 1,2-Addition zu Benzaldehyd durchlaufen, die in Anwesenheit von Titanisopropoxid von einem 2-(2-Hydroxyaryl)alkohol(HAROL)-Liganden katalysiert wird, um (S)-1-Phenylethan-1-ol zu bilden.
Verpackung
Die 25-mL-Sure/Seal-Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Vorsicht
Auf dem Flaschenboden können sich Feststoffe oder Sedimente ablagern.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
5.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-15 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chiral 2-(2-hydroxyaryl) alcohols (HAROLs) with a 1, 4-diol scaffold as a new family of ligands and organocatalysts.
Dilek O, et al.
Tetrahedron, 74(2), 268-286 (2018)
Erik Selander et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(20), 6395-6400 (2015-04-29)
Interactions among microscopic planktonic organisms underpin the functioning of open ocean ecosystems. With few exceptions, these organisms lack advanced eyes and thus rely largely on chemical sensing to perceive their surroundings. However, few of the signaling molecules involved in interactions