Merck
499536
Sigma-Aldrich
4-Ethylphenylborsäure
Synonym(e):
(ρ-Ethylphenyl)boronic acid, 4-Ethylbenzeneboronic acid
About This Item
Lineare Formel:
C2H5C6H4B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
150-155 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
InChIKey
RZCPLOMUUCFPQA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Daniel P O'Connell et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(3), 1397-1401 (2012-01-10)
Endothelial lipase (EL) and lipoprotein lipase (LPL) are homologous lipases that act on plasma lipoproteins. EL is predominantly a phospholipase and appears to be a key regulator of plasma HDL-C. LPL is mainly a triglyceride lipase regulating (V)LDL levels. The
Global Trade Item Number
SKUGTIN
499536-25G4061838351340
499536-5G4061832904931