Wichtige Dokumente
496863
Pentakis(dimethylamino)tantal(V)
99.99%
Synonym(e):
PDMAT, TADMA, Ta(NMe2)5, Tantalum dimethylamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.99%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: tantalum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CN(C)[Ta](N(C)C)(N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/5C2H6N.Ta/c5*1-3-2;/h5*1-2H3;/q5*-1;+5
InChIKey
VSLPMIMVDUOYFW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
A hard disk drive (HDD) is a data storage device that stores digital information by magnetizing nanosized magnets on flat disks and retrieves data by sensing the resulting magnetic field.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication