Wichtige Dokumente
492906
Fmoc-Asp-OH15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonym(e):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-aspartic-15N acid, L-Aspartic-15N acid, N-Fmoc derivative
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
99% (CP)
Optische Aktivität
[α]20/D -13°, c = 1 in DMF
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC(=O)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H17NO6/c21-17(22)9-16(18(23)24)20-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,20,25)(H,21,22)(H,23,24)/t16-/m0/s1/i20+1
InChIKey
KSDTXRUIZMTBNV-OICQNXLQSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)