Wichtige Dokumente
490571
Kaliumthiocyanat-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
15N-markiertes Kaliumthiocyanat, Kaliumrhodanid-15N
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
KSC15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352118
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
mp (Schmelzpunkt)
173 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[K+].[S-]C#[15N]
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i2+1;
InChIKey
ZNNZYHKDIALBAK-CGOMOMTCSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann je nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotopen.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?