Merck
455113
Sigma-Aldrich
1-Brom-4-(trimethylsilyl)benzol
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4Si(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.529 (lit.)
bp
229.5 °C/752 mmHg (lit.)
Dichte
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
C[Si](C)(C)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H13BrSi/c1-11(2,3)9-6-4-8(10)5-7-9/h4-7H,1-3H3
InChIKey
UKTSSJJZFVGTCG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enhancement in the gas permeabilities of novel polysulfones with pendant 4-trimethylsilyl-a-hydroxylbenzyl substituents.
Dai Y, et al.
Macromolecules, 36(18), 6807-6816 (2003)