Wichtige Dokumente
454923
3-Chlor-2-hydroxypropylmethacrylat
Synonym(e):
(3-Chloro-2-hydroxypropyl) 2-methylprop-2-enoate, 2-Hydroxy-3-chloropropyl methacrylate, 3-Chloro-2-hydroxypropyl methacrylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Enthält
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.475 (lit.)
bp
95 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=C)C(=O)OCC(O)CCl
InChI
1S/C7H11ClO3/c1-5(2)7(10)11-4-6(9)3-8/h6,9H,1,3-4H2,2H3
InChIKey
DDKMFQGAZVMXQV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?