436917
Ethyl-1H-tetrazol-5-acetat
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
123-127 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)Cc1nnn[nH]1
InChI
1S/C5H8N4O2/c1-2-11-5(10)3-4-6-8-9-7-4/h2-3H2,1H3,(H,6,7,8,9)
InChIKey
NAOHMNNTUFFTBF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable