Wichtige Dokumente
M1407
Malonsäuredinitril
≥99%
Synonym(e):
Dicyanmethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
bp
220 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-32 °C (lit.)
Dichte
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N#CCC#N
InChI
1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
InChIKey
CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- base-promoted on-water synthesis of [1,6]-naphthyridines.†
- synthesis of γ-ketoamides.
- preparation of heterocyclic privileged medicinal scaffolds involving pyridine, 1,4-dihydropyridine, chromeno[2,3-b]pyridine and dihydro-1,4-dithiepine frameworks.
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.