Wichtige Dokumente
431559
Lithiumcarbonat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Kohlensäure Lithiumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤0.01% insol. dil. HCl
≤0.2% S compounds
<100 ppm total metallic impurities
mp (Schmelzpunkt)
618 °C (lit.)
Dichte
2.11 g/mL at 25 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤5 ppm
Kationenspuren
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.1%
heavy metals: ≤0.002%
SMILES String
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Angaben zum Gen
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
431559-250G | 4061835571574 |
431559-50G | 4061832108339 |