203629
Lithiumcarbonat
99.997% trace metals basis
Synonym(e):
Kohlensäure Lithiumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.997% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
618 °C (lit.)
Dichte
2.11 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Angaben zum Gen
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods