Wichtige Dokumente
423432
cis-4-Chlor-2-butenylamin -hydrochlorid
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CH=CHCH2NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
125-131 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
SMILES String
Cl.NC\C=C/CCl
InChI
1S/C4H8ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h1-2H,3-4,6H2;1H/b2-1-;
InChIKey
ZGCNYBMDGKVWFH-ODZAUARKSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
cis-4-Chloro-2-butenylamine hydrochloride is an alkenyl amine derivative. It is an organic building block used in chemical synthesis.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?