Wichtige Dokumente
416134
Di-(trimethylolpropan)
97%
Synonym(e):
2,2′-Oxybis-(methylen)-bis-(2-ethyl-1,3-propandiol)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
215 °C/4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
108-111 °C (lit.)
SMILES String
CCC(CO)(CO)COCC(CC)(CO)CO
InChI
1S/C12H26O5/c1-3-11(5-13,6-14)9-17-10-12(4-2,7-15)8-16/h13-16H,3-10H2,1-2H3
InChIKey
WMYINDVYGQKYMI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?