Merck
410446
Sigma-Aldrich
Pentylpropionat
≥99%
Synonym(e):
Amyl-propionat
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CO2(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.4074 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
Dichte
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-10-8(9)4-2/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
TWSRVQVEYJNFKQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Pentylpropionat ist ein linearer Ester. Dieser bildet sich während in vivo durchgeführter rekombinanter MpAAT1-Experimente mit Abscheidung flüchtiger Stoffe unter Verwendung von Pentanol als Substrat. Es wurde mittels Gaschromatographie-Olfaktometrie als eine der flüchtigen Verbindungen identifiziert, die von ′Gala′ Äpfeln nach der Lagerung bei normaler Atmosphäre (NA) oder kontrollierter Atmosphäre (CA) abgegeben wurden.
Anwendung
Pentylpropionat, ein Ester, wurde zum Beurteilen der Versuchswerte von HEm und VEm bei 318,15 K für die binären Gemische von Alkylpropionaten mit Alkanen eingesetzt.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Edwige J F Souleyre et al.
The FEBS journal, 272(12), 3132-3144 (2005-06-16)
Apple flavor is characterized by combinations of ester compounds, which increase markedly during fruit ripening. The final step in ester biosynthesis is catalyzed by alcohol acyl transferases (AATs) that use coenzyme A (CoA) donors together with alcohol acceptors as substrates.
Thermodynamic properties of (an ester+ an alkane). XVII. Experimental and values for (an alkyl propanoate+ an alkane) at 318.15 K.
Ortega J, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 37(9), 967-983 (2005)
Characterization of Changes inGala'Apple Aroma during Storage Using Osme Analysis, a Gas Chromatography-Olfactometry Technique.
Plotto A, et al.
J. Am. Soc. Hort. Sci., 125(6), 714-722 (2000)