Merck
401692
Sigma-Aldrich
Diethylgermaniumdichlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2GeCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.67
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.471 (lit.)
Dichte
1.372 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Ge](Cl)(Cl)CC
InChI
1S/C4H10Cl2Ge/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
BWUPRNSPZFPYEK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)