Wichtige Dokumente
274208
Dichlordiethylsilan
97%
Synonym(e):
Diethyldichlorosilane, Diethyldichlorosilicon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
bp
125-131 °C (lit.)
Dichte
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC[Si](Cl)(Cl)CC
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
BYLOHCRAPOSXLY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
79.0 °F
Flammpunkt (°C)
26.1 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?