Merck
296937
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylchlorsilan
97%
Synonym(e):
Chlor-di-tert.-butylsilan
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3C]2SiHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.77
Beilstein:
2203045
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
82-84 °C/45 mmHg (lit.)
Dichte
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)[SiH](Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19ClSi/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h10H,1-6H3
InChIKey
OGWXFZNXPZTBST-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
102.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
39 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organometallics, 11, 3542-3542 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 2927-2927 (1993)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
296937-1G
296937-25G
296937-10G4061837522376