Merck
381381
Sigma-Aldrich
Allylmethylcarbonat
98%
Synonym(e):
Carbonic acid, methyl 2-propenyl ester, Methyl allyl carbonate, methyl prop-2-enyl carbonate
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCH2OCOOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.12
Beilstein:
1746960
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
59-60 °C/35 mmHg (lit.)
Dichte
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-4-8-5(6)7-2/h3H,1,4H2,2H3
InChIKey
YHLVIDQQTOMBGN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Employed in the Pd(0)-mediated synthesis of allyl aryl ethers and sulfides, and α,β-unsaturated carbonyls.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tetrahedron, 50, 10321-10321 (1994)
Tetrahedron, 42, 2971-2971 (1986)
Synlett, 725-725 (1992)