Merck
114235
Sigma-Aldrich
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
98%
Synonym(e):
1,3,5-Tri-2-propen-1-yl-1,3,5-triazin-2,4,6(1H ,3H ,5H )-trion, 1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion, 1,3,5-Triallylisocyanurat, 1,3,5-Triallylisocyanursäure, 1,3,5-Tris-2′-propenylisocyanursäure, Triallylisocyanurat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.27
Beilstein:
225482
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Enthält
500 ppm tert-butylhydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.513 (lit.)
bp
149-152 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=CCN1C(=O)N(CC=C)C(=O)N(CC=C)C1=O
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-4-7-13-10(16)14(8-5-2)12(18)15(9-6-3)11(13)17/h4-6H,1-3,7-9H2
InChIKey
KOMNUTZXSVSERR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion, auch bekannt als Triallyl-Isocyanurat (TAIC), ist ein vielseitiges Monomer, das bei der Polymersynthese als Vernetzungsmittel oder Co-Monomer weit verbreitet ist. Es wird häufig als Schlüsselkomponente in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter in der Gummi- und Kunststoffindustrie, bei Beschichtungen, Klebstoffen, Elastomeren und bei der Entwicklung von Restaurationsmaterialien in der Zahnmedizin.
Anwendung
Anwendungsgebiete von 1,3,5-Triallyl-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion:
  • Als Vernetzungsmittel oder -Additiv bei der Synthese von Polymilchsäure /Flachs-Verbundmaterialien zur Verbesserung ihrer Eigenschaften und Leistung bei Gammabestrahlung.
  • Als Monomer bei der Synthese flexibler Ionogele mit guten mechanischen Eigenschaften durch in-situ Thiol-ene-Photopolymerisierung mit Trimethylolpropan Tris(3-mercaptopropionat). Diese Ionogele finden weitere Anwendungen in elektrochemischen Kondensatoren.
  • Als Monomer bei der Herstellung der Formgedächtnispolymer-Substrate.
Der Fortschritt bei der Entwicklung von Dentalrestaurationsmaterialien
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
319.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
159.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chuanglong He et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 99(4), 655-665 (2011-09-29)
The radiation crosslinked poly(L-lactide) (PLLA) electrospun nanofibers have been developed with improved thermal stability and mechanical properties. Trially isocyanurate (TAIC) were added into PLLA solution at different weight ratios (1, 3, and 5%) and electrospun into nanofibrous mats, the mats
Qingbing Zeng et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 789(2), 265-272 (2003-05-14)
Biocompatible affinity adsorbents prepared from macroporous glycidyl methacrylate-triallyl isocyanurate copolymer (GT) has been used for removing circulating immune complexes (CICs). In this work, adsorption of circulating immune complexes on GT-based affinity adsorbents has been studied by using batch and hemoperfusion
Wonsung Choi et al.
Scientific reports, 7(1), 12037-12037 (2017-09-22)
Lithium-metal-based batteries, owing to the extremely high specific energy, have been attracting intense interests as post-Li-ion batteries. However, their main drawback is that consumption/de-activation of lithium metal can be accelerated when O
Zhiquan Li et al.
Photochemistry and photobiology, 95(5), 1219-1229 (2019-03-19)
Designing digital light processing (DLP) 3D printable photosensitive resins with antibacterial properties is especially vital because of their potential applications in various biomedical fields. In this contribution, a thiol-ene-acrylate ternary system with reduced volume shrinkage and fast photopolymerization rate was
Cheng-Lan Lin et al.
Journal of chromatography. A, 1272, 65-72 (2012-12-25)
This study describes the ability of triallyl isocyanurate (TAIC)-co-methacrylate ester polymer monoliths as stationary phases for the separation of hydrophilic compounds (phenolic acids, amino acids and catecholamines) in capillary electrochromatography (CEC) and ultra high pressure liquid chromatography (UHPLC). Several TAIC-co-methacrylate
Artikel
The Progress in Development of Dental Restorative Materials