Wichtige Dokumente
407534
Tris[2-(acryloyloxy)ethyl]isocyanurat
Synonym(e):
Tri(2-hydroxyethyl)isocyanurate triacrylate, Tris(2-hydroxyethyl) isocyanurate triacrylate, Tris(2-hydroxyethyl)isocyanuric acid triacrylate, Tris[2-(acryloyloxy)ethyl]
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Enthält
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
mp (Schmelzpunkt)
52-53 °C (lit.)
SMILES String
C=CC(=O)OCCN1C(=O)N(CCOC(=O)C=C)C(=O)N(CCOC(=O)C=C)C1=O
InChI
1S/C18H21N3O9/c1-4-13(22)28-10-7-19-16(25)20(8-11-29-14(23)5-2)18(27)21(17(19)26)9-12-30-15(24)6-3/h4-6H,1-3,7-12H2
InChIKey
YIJYFLXQHDOQGW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?