Merck
251720
Sigma-Aldrich
Pentaerythritolallylether
technical grade, 70%
Synonym(e):
Allyl pentaerythritol, Pentaerythritol triallyl ether
About This Item
Lineare Formel:
C(CH2OCH2CH=CH2)x(CH2OH)y
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
70%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
100 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCC(COCC=C)(COCC=C)COCC=C
InChI
1S/C8H16O4/c1-2-3-12-7-8(4-9,5-10)6-11/h2,9-11H,1,3-7H2
InChIKey
RFIMISVNSAUMBU-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)