Wichtige Dokumente
379298
4-(4-Dimethylaminophenylazo)-anilin
97%
Synonym(e):
4-Amino-4′-(dimethylamino)-azobenzol, N,N-Dimethyl-4,4′-azodianilin, p,p′-DMPA-anilin, p,p′-Dimapa-anilin, Dispersionsschwarz 3
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder, crystals or chunks
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C14H16N4/c1-18(2)14-9-7-13(8-10-14)17-16-12-5-3-11(15)4-6-12/h3-10H,15H2,1-2H3/b17-16+
InChIKey
BVRIUXYMUSKBHG-WUKNDPDISA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?