Wichtige Dokumente
369713
1-Benzyl-2-methylimidazol
technical grade, 90%
Synonym(e):
1-Benzyl-2-methyl-1H-imidazole, 1-Phenylmethyl-2-methylimidazole, 2-Methyl-1-(phenylmethyl)-1H-imidazole, 2-Methyl-N-benzylimidazole, N-Benzyl-2-methylimidazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.5645 (lit.)
bp
125-127 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1nccn1Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2/c1-10-12-7-8-13(10)9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
InChIKey
FBHPRUXJQNWTEW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?