Wichtige Dokumente
364460
L-Prolinbenzylester -hydrochlorid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −48°, c = 1 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
148-151 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].[H][C@]1(CCCN1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO2.ClH/c14-12(11-7-4-8-13-11)15-9-10-5-2-1-3-6-10;/h1-3,5-6,11,13H,4,7-9H2;1H/t11-;/m0./s1
InChIKey
NEDMOHHWRPHBAL-MERQFXBCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?