Wichtige Dokumente
116637
4-(Benzyloxy)anilin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
4-Aminophenyl-benzylether -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
228 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
Cl.Nc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H13NO.ClH/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10,14H2;1H
InChIKey
KQBDLOVXZHOAJI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
116637-100G | 4061838345288 |
116637-5KG | |
116637-10KG | |
116637-25G | 4061838704436 |