Merck
348198
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadien)(hexafluoracetylacetonat)silber(I)
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H13AgF6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
423.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: silver
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
122-124 °C (lit.)
SMILES String
C1CC=CCCC=C1.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ag])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H12.C5H2F6O2.Ag/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-2,7-8H,3-6H2;1,12H;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;2-1-;
InChIKey
VYSNNDDIRXIZPJ-OJKFPHAYSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)